Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 55
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
240.00€ - 393.19€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
Hydrophobicité | Hydrophile |
Épaisseur (métrique) | 75 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383355
|
Cytiva
10410206 |
25 mm |
274.51€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10166770
|
Cytiva
10410214 |
50 mm |
325.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11375394
|
Cytiva
10410224 |
110 mm |
240.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373355
|
Cytiva
10410229 |
142 mm |
376.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11365394
|
Cytiva
10410212 |
47 mm |
393.19€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363355
|
Cytiva
10410219 |
100 mm |
284.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Spécification
Cellulose régénérée | |
Hydrophile | |
75 μm |