Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 55
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
Marque:  Cytiva 10410229
290.27 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11373355
  • 387.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
  • Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
  • Hydrophiles
  • Bonne stabilité mécanique
  • Supportent toutes les méthodes de stérilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cellulose régénérée
Hydrophile
142 mm
0,5 μm
75 μm