Learn More
Cytiva Membranes en cellulose régénérée Whatman™ : Grade RC 55
Cellulose pure sans aucun agent humidifiant
Marque: Cytiva 10410212
355.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04600kg
Description
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; Adaptées aux milieux aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Supportent toutes les méthodes de stérilisation
Spécification
Cellulose régénérée | |
Hydrophile | |
47 mm |
0,45 μm | |
75 μm |