Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
133.00€ - 405.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration |
Matériau de boîtiers | PP |
Gamme de produits | Whatman™ |
Type | Filtre pour seringue |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16635695
|
Cytiva
6756-2502 |
0,2 μm | 50/Bte |
137.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16675695
|
Cytiva
6757-2502 |
0,2 μm | 200/Bte |
405.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16645695
|
Cytiva
6756-2504 |
0,45 μm | 50/Bte |
133.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16685695
|
Cytiva
6757-2504 |
0,45 μm | 200/Bte |
394.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pigment-free polypropylene
- Standard inlet and outlet luer connectors
- Tube-tip format (optional) for accurate dispensing into a micro-vial
- Wide range of membranes
- Sterile option for critical applications
Spécification
Cellulose régénérée | |
PP | |
Filtre pour seringue |
Filtration | |
Whatman™ | |
25 mm |