Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
Marque: Cytiva 6757-2502
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.58000kg
Description
- Polypropylène sans pigment
- Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
- Format pointe du tube (en option) pour une distribution précise dans un micro-flacon
- Vaste gamme de membranes
- Version stérile pour les applications critiques
Spécification
Cellulose régénérée | |
Filtration | |
200/Bte | |
Filtre pour seringue |
0,2 μm | |
PP | |
Whatman™ | |
25 mm |