Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 25 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples
Marque:  Cytiva 6756-2504
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Code produit. 16645695
  • 133.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 08-08-2024
Description
  • Polypropylène sans pigment
  • Connecteurs Luer d’entrée et de sortie standard
  • Format pointe du tube (en option) pour une distribution précise dans un micro-flacon
  • Vaste gamme de membranes
  • Version stérile pour les applications critiques
Spécification
Spécification
Cellulose régénérée
Filtration
50/Bte
Filtre pour seringue
0,45 μm
PP
Whatman™
25 mm