Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 150 TF
Filtres en PC 150 TF pour la filtration de solutions organiques, de solutions agressives, d’air et de gaz
837.00€ - 874.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau (membrane) PTFE
Matériau de boîtiers Polypropylène
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Porosité Type d’entrée Type de sortie Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Porosité Type d’entrée Type de sortie Prix Quantité et disponibilité  
11349164
Afficher les documents
Cytiva
2800T
0,1 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT)
874.00€
5 pièces
11309174
Afficher les documents
Cytiva
2804T
1 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT)
850.00€
5 pièces
11389164
Afficher les documents
Cytiva
2803T
0,45 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT)
874.00€
5 pièces
11369164
Afficher les documents
Cytiva
2801
0,2 μm Sanitaire Sanitaire
837.00€
5 pièces
11359164
Afficher les documents
Cytiva
2802T
0,2 μm Filetage NTP femelle (FNPT) Filetage NTP femelle (FNPT)
850.00€
5 pièces
Description
Description
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
Spécification
Spécification
Autoclavable
PTFE
Polypropylène
4,1 bar (60 psi)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 150 TF