Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 150 TF
Code produit. 11359164
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Sanitaire
Type de sortie:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Sanitaire
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11359164
Marque: Cytiva 2802T
Filtres en PC 150 TF pour la filtration de solutions organiques, de solutions agressives, d’air et de gaz
  • Intégrité testable
  • Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
  • Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Description Polycap TF 150, 0,2 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces)
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Filetage NTP femelle (FNPT)
Pression max. 4,1 bar (60 psi)
Type de sortie Filetage NTP femelle (FNPT)