Learn More
Cytiva Capsules à usage unique en PC Whatman™, 150 TF
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Sanitaire
Type de sortie:
Filetage NTP femelle (FNPT)
Sanitaire
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Intégrité testable
- Flux bidirectionnel : certaines applications peuvent nécessiter une orientation
- Milieux filtrants : Membrane en PTFE hydrophobe
Applications :
Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Polycap TF 150, 1,0 mu;m, avec entrée et sortie FNPT (5 pièces) |
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 1 μm |
| Zone de filtration | 2000 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Filtration de solutions organiques, de solutions agressives, de l’air et de gaz ; peuvent également être utilisées comme évent. |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Filetage NTP femelle (FNPT) |
| Pression max. | 4,1 bar (60 psi) |
| Type de sortie | Filetage NTP femelle (FNPT) |
| Afficher plus |