Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep avec membranes en CR
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec membranes en CR offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC. Les membranes en cellulose régénérée (CR) sont fabriquées en cellulose pure, sans aucun agent mouillant.
269.00€ - 2955.00€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
Type | Seringue filtrante |
Volume (métrique) | 0,4 ml (chambre) |
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11305124
|
Cytiva
UN203NPURC |
0,45 μm | 100/boîte |
269.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11308754
|
Cytiva
UN203NPERC |
0,2 μm | 100/boîte |
327.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11315124
|
Cytiva
UN503NPURC |
0,45 μm | 1000/boîte |
2765.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395114
|
Cytiva
UN503NPERC |
0,2 μm | 1000/boîte |
2955.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Caractéristiques des filtres sans seringue Mini-UniPrep :
- Chambre de 4 ml avec piston
- Dimensions : taille équivalente à des flacons de 12 x 32 mm
- Bouchon en polypropylène préfixé avec un septum
- Membrane de filtration intégrale
- Température de fonctionnement maximale : 50°C
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; adaptées aux solvants aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Utilisable jusqu’à 180°C
Spécification
Cellulose régénérée | |
Seringue filtrante | |
0,4 ml (chambre) |