Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep avec membranes en CR
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec membranes en CR offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC. Les membranes en cellulose régénérée (CR) sont fabriquées en cellulose pure, sans aucun agent mouillant.
Marque: Cytiva UN503NPURC
2525.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 3.13000kg
Description
Caractéristiques des filtres sans seringue Mini-UniPrep :
- Chambre de 4 ml avec piston
- Dimensions : taille équivalente à des flacons de 12 x 32 mm
- Bouchon en polypropylène préfixé avec un septum
- Membrane de filtration intégrale
- Température de fonctionnement maximale : 50°C
- Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
- Excellente résistance chimique ; adaptées aux solvants aqueux et organiques
- Hydrophiles
- Bonne stabilité mécanique
- Utilisable jusqu’à 180°C
Spécification
Cellulose régénérée | |
1000/boîte | |
0,4 ml (chambre) |
0,45 μm | |
Seringue filtrante |