Learn More
Cytiva Filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep avec membranes en CR
Traitement des charges d’échantillons en trois fois moins de temps. Les filtres sans seringue Whatman™ Mini-UniPrep™ avec membranes en CR offrent un moyen plus rapide et plus facile d’éliminer les particules des échantillons en cours de préparation pour les analyses HPLC et U-HPLC. Les membranes en cellulose régénérée (CR) sont fabriquées en cellulose pure, sans aucun agent mouillant.
Marque:  Cytiva UN203NPERC
299.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Code produit. 11308754
  • 327.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
Caractéristiques des filtres sans seringue Mini-UniPrep :
  • Chambre de 4 ml avec piston
  • Dimensions : taille équivalente à des flacons de 12 x 32 mm
  • Bouchon en polypropylène préfixé avec un septum
  • Membrane de filtration intégrale
  • Température de fonctionnement maximale : 50°C
Caractéristiques des membranes en CR :
  • Humidification spontanée, très grande résistance à l’état humide
  • Excellente résistance chimique ; adaptées aux solvants aqueux et organiques
  • Hydrophiles
  • Bonne stabilité mécanique
  • Utilisable jusqu’à 180°C
Spécification
Spécification
Cellulose régénérée
100/boîte
0,4 ml (chambre)
0,2 μm
Seringue filtrante