Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
1385.00€ - 1625.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Connecteurs | Rubber Stopper Connection |
Jetable | Reusable |
À utiliser avec (équipement) | GV 100 Replacement Parts |
Matériau (membrane) | PTFE |
Code produit | Marque | Gamme de produits | Type de filtre | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de produits | Type de filtre | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11379274
|
Cytiva
10443000 |
GV 100/0 | Glass Frit Filter | Vacuum Filtration (Aqueous and Organic Solvents) |
1385.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11394944
|
Cytiva
10443100 |
GV 100/1 | Stainless Steel Screen Filter (Sieve) | Vacuum Filtration (Proteinaceous Samples) |
1625.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Material: Borosilicate Glass (Upper and Lower Parts), Glass D2 (Frit), PTFE/Stainless Steel (Sieve), PTFE/Silicone (Seals), Aluminum/Stainless Steel (Clamps)
- Funnel Volume: 500 mL
- Filter Format: 100 mm
- Filter Surface Area: 70 cm2
- Diameter (Prefilter): 80 mm
- Diameter (Filter): 90 mm
- Height: 225 mm
Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
PTFE | |
Non stérile | |
Verre borosilicaté | |
200°C | |
500 mL | |
225 mm | |
90 mm |
Rubber Stopper Connection | |
GV 100 Replacement Parts | |
500 mL | |
70 cm2 | |
1 / boîte | |
Dispositif de filtration sous vide GV 100/0 | |
8.9 in. | |
80 mm (Prefilter) | |
100 mm (Filter Format) |