Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
Marque: Cytiva 10443000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Résistant à la plupart des solvants aqueux et organiques notamment les solutions acides et caustiques.
- En verre borosilicaté
- Joints en PTFE et en silicone
- Filtre fritté en verre D2
- Raccord de tuyau POM, filetage RD14
- Peuvent être utilisés jusqu’à 200°C
- Autoclavables. Peuvent être stérilisés par chaleur sèche à 180°C
Spécification
Autoclavable | |
Reusable | |
GV 100 Replacement Parts | |
PTFE | |
Non stérile | |
Vacuum Filtration (Aqueous and Organic Solvents) | |
GV 100/0 | |
200°C | |
500 mL | |
225 mm | |
90 mm |
Rubber Stopper Connection | |
Glass Frit Filter | |
Verre | |
500 mL | |
70 cm2 | |
Verre borosilicaté | |
1 / boîte | |
Dispositif de filtration sous vide GV 100/0 | |
8.9 in. | |
80 mm (Prefilter) | |
100 mm (Filter Format) |