Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds are chemically resistant to most aqueous and organic solutions, as well as acids and caustic solutions. They are autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and are usable up to 200°C. Available with various membrane filters.
Marque:  Cytiva 10443100
1190.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11394944
  • 1625.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Résistant à la plupart des solvants aqueux et organiques notamment les solutions acides et caustiques.
  • En verre borosilicaté
  • Joints en PTFE et en silicone
  • Filtre fritté en verre D2
  • Raccord de tuyau POM, filetage RD14
  • Peuvent être utilisés jusqu’à 200°C
  • Autoclavables. Peuvent être stérilisés par chaleur sèche à 180°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Reusable
GV 100 Replacement Parts
PTFE
Non stérile
Vacuum Filtration (Proteinaceous Samples)
GV 100/1
200°C
500 mL
225 mm
90 mm
Rubber Stopper Connection
Stainless Steel Screen Filter (Sieve)
Verre
500 mL
70 cm2
Verre borosilicaté
1 / boîte
Dispositif de filtration sous vide GV 100/1
8.9 in.
80 mm (Prefilter)
100 mm (Filter Format)