Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre GF/C Whatman de grade GF/C, sans liant, prêts à l'emploi
Les filtres en verre de grade GF/C offrent une rétention fine des particules, un bon débit et une bonne capacité de charge, et prennent en charge l'analyse des solides en suspension totaux.
108.00€ - 188.00€
Spécification
Débit d’air | 6,7 s/100 ml/po2 |
---|---|
Description | Papier filtre Whatman prêt à l’emploi de GE Les filtres en verre de grade GF/CGE offrent un bon débit, une bonne capacité de charge et facilitent l’analyse des solides totaux en suspension avec une rétention de particules nominale de 1,2 μm. |
Matériau | Verre borosilicaté |
Particle Retention | 1,2 μm |
Porosité | 1,2 μm |
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15803714
|
Cytiva
3822-047 |
Filtre RTU, pré-pesé | 4,7 cm |
138.29€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15813714
|
Cytiva
3822-070 |
Filtre RTU, pré-pesé | 7,0 cm |
142.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15823714
|
Cytiva
3822-090 |
Filtre RTU, pré-pesé | 9,0 cm |
188.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15853704
|
Cytiva
2822-047 |
Filtre, pré-rincé et séché | 4,7 cm |
109.39€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15863704
|
Cytiva
2822-070 |
Filtre, pré-rincé et séché | 7,0 cm |
108.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15873704
|
Cytiva
2822-090 |
Filtre, pré-rincé et séché | 9,0 cm |
168.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bon débit et capacité de charge
- Rétention nominale fine des particules de 1,2 μm
- Sans liant
- Les applications comprennent l'analyse des solides en suspension totaux, l'analyse des déchets industriels et l'eau potable
- GF/C RTU prétraite le filtre GF/C traditionnel avec le lavage, le séchage, le refroidissement (dans un dessiccateur) et les étapes de pesée, conformément à EN 872
- Perte de poids certifiée inférieure à 0,017 mg/cm2 après préparation
- Chaque filtre RTU est placé dans un bac en aluminium à code-barres individuel qui indique le poids du filtre
Spécification
6,7 s/100 ml/po2 | |
Verre borosilicaté | |
1,2 μm | |
Grade GF/C | |
550°C | |
105 ml/min |
Papier filtre Whatman prêt à l’emploi de GE Les filtres en verre de grade GF/CGE offrent un bon débit, une bonne capacité de charge et facilitent l’analyse des solides totaux en suspension avec une rétention de particules nominale de 1,2 μm. | |
1,2 μm | |
Largement utilisé pour la récolte de cellules, la numération par scintillation liquide et les dosages de liaison lorsqu’une capacité de charge supplémentaire est requise. Particulièrement adapté à une utilisation dans des applications impliquant la filtration de l’air et pour l’analyse gravimétrique des matériaux volatils où l’inflammation est | |
100 unités | |
260 μm |