Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre GF/C Whatman de grade GF/C, sans liant, prêts à l'emploi
Les filtres en verre de grade GF/C offrent une rétention fine des particules, un bon débit et une bonne capacité de charge, et prennent en charge l'analyse des solides en suspension totaux.
Marque: Cytiva 2822-047
97.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Bon débit et capacité de charge
- Rétention nominale des particules fines de 1,2 μm
- Sans liant
- Les applications comprennent l’analyse des solides en suspension totaux, l’analyse des déchets industriels et l’eau potable
- GF/C RTU prétraite le filtre GF/C traditionnel grâce aux étapes de lavage, séchage, refroidissement (dans un dessiccateur) et pesée, conformément à EN 872
- Perte de poids certifiée inférieure à 0,017 mg/cm2 après préparation
- Chaque filtre RTU est placé dans un bac en aluminium à code-barres individuel qui indique le poids du filtre
Spécification
6,7 s/100 ml/po2 | |
Verre borosilicaté | |
1,2 μm | |
Grade GF/C | |
550°C | |
Filtre, pré-rincé et séché | |
4,7 cm |
Papier filtre Whatman prêt à l’emploi de GE Les filtres en verre de grade GF/CGE offrent un bon débit, une bonne capacité de charge et facilitent l’analyse des solides totaux en suspension avec une rétention de particules nominale de 1,2 μm. | |
1,2 μm | |
Largement utilisé pour la récolte de cellules, la numération par scintillation liquide et les dosages de liaison lorsqu’une capacité de charge supplémentaire est requise. Particulièrement adapté à une utilisation dans des applications impliquant la filtration de l’air et pour l’analyse gravimétrique des matériaux volatils où l’inflammation est | |
100 unités | |
260 μm | |
105 ml/min |