Learn More
Cytiva Filtres en microfibre de verre GF/C Whatman de grade GF/C, sans liant, prêts à l'emploi
Les filtres en verre de grade GF/C offrent une rétention fine des particules, un bon débit et une bonne capacité de charge, et prennent en charge l'analyse des solides en suspension totaux.
Marque:  Cytiva 2822-090
150.02 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23266" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 15873704
  • 168.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-09-2024
Description
  • Bon débit et capacité de charge
  • Rétention nominale des particules fines de 1,2 μm
  • Sans liant
  • Les applications comprennent l’analyse des solides en suspension totaux, l’analyse des déchets industriels et l’eau potable
  • GF/C RTU prétraite le filtre GF/C traditionnel grâce aux étapes de lavage, séchage, refroidissement (dans un dessiccateur) et pesée, conformément à EN 872
  • Perte de poids certifiée inférieure à 0,017 mg/cm2 après préparation
  • Chaque filtre RTU est placé dans un bac en aluminium à code-barres individuel qui indique le poids du filtre
Spécification
Spécification
6,7 s/100 ml/po2
Verre borosilicaté
1,2 μm
Grade GF/C
550°C
Filtre, pré-rincé et séché
9,0 cm
Papier filtre Whatman prêt à l’emploi de GE Les filtres en verre de grade GF/CGE offrent un bon débit, une bonne capacité de charge et facilitent l’analyse des solides totaux en suspension avec une rétention de particules nominale de 1,2 μm.
1,2 μm
Largement utilisé pour la récolte de cellules, la numération par scintillation liquide et les dosages de liaison lorsqu’une capacité de charge supplémentaire est requise. Particulièrement adapté à une utilisation dans des applications impliquant la filtration de l’air et pour l’analyse gravimétrique des matériaux volatils où l’inflammation est
100 unités
260 μm
105 ml/min