Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G
Conception souple pour une utilisation dans une vaste gamme d’appareils Soxhlet disponibles sur le marché. Les cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™ sont conçues pour des applications telles que l’analyse de gaz chauds et acides, l’analyse de résidus de pesticides, la détermination de la teneur en huiles / graisses dans les denrées alimentaires, et l’analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides.
208.00€ - 368.00€
Spécification
Description | Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce. |
---|---|
Matériau | Fibres en verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides. |
Qualité | 603G |
À utiliser avec (équipement) | Extracteur Soxhlet |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Épaisseur de paroi | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) intérieur | Épaisseur de paroi | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11363095
|
Cytiva
10371005 |
50 mm | 16 mm | 1 mm |
208.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11303105
|
Cytiva
10371019 |
100 mm | 25 mm | 1,5 mm |
227.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11373095
|
Cytiva
10371007 |
90 mm | 19 mm | 1 mm |
208.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383095
|
Cytiva
10371011 |
80 mm | 22 mm | 1,5 mm |
208.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353105
|
Cytiva
10371036 |
100 mm | 30 mm | 1,5 mm |
247.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343105
|
Cytiva
10371025 |
60 mm | 28 mm | 1,5 mm |
208.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11383105
|
Cytiva
10371042 |
94 mm | 33 mm | 1,5 mm |
247.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363105
|
Cytiva
10371043 |
100 mm | 33 mm | 1,5 mm |
247.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393105
|
Cytiva
10371055 |
150 mm | 35 mm | 1,5 mm |
368.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11393095
|
Cytiva
10371114 |
68 mm | 23,8 mm | 1,5 mm |
208.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11373105
|
Cytiva
10371045 |
118 mm | 33 mm | 1,5 mm |
313.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353095
|
Cytiva
10371103 |
38 mm | 10 mm | 1 mm |
208.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistance thermique pouvant atteindre 500°C (932°F)
- Fabriquées avec des parois aussi fines que 1 à 1,5 mm
- Applications avec cartouche d’extraction Soxhlet en verre standard
- Cartouche d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique
Spécification
Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce. | |
Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides. | |
Extracteur Soxhlet | |
Cartouche d’extractio |
Fibres en verre borosilicaté | |
603G | |
500deg;C |