Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G
Code produit. 11353105
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Longueur (métrique):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Épaisseur de paroi:
1 mm
1,5 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11353105
Marque: Cytiva 10371036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conception souple pour une utilisation dans une vaste gamme d’appareils Soxhlet disponibles sur le marché. Les cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™ sont conçues pour des applications telles que l’analyse de gaz chauds et acides, l’analyse de résidus de pesticides, la détermination de la teneur en huiles / graisses dans les denrées alimentaires, et l’analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides.
  • Résistance thermique pouvant atteindre 500°C (932°F)
  • Fabriquées avec des parois aussi fines que 1 à 1,5mm
  • Applications avec cartouche d’extraction Soxhlet en verre standard
  • Cartouche d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce.
Diamètre (impériale) intérieur 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur 30 mm
Matériau Fibres en verre borosilicaté
Épaisseur de paroi 1,5 mm
À utiliser avec (application) Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides.
Qualité 603G
À utiliser avec (équipement) Extracteur Soxhlet
Longueur (impériale) 3,9 in
Longueur (métrique) 100 mm
Température max. (impériale) 932deg;F
Température max. (métrique) 500deg;C
Rétention des particules 0,8 mu;m
Type de produit Cartouche d’extractio