Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23,8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Longueur (métrique):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Épaisseur de paroi:
1 mm
1,5 mm
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Résistance thermique pouvant atteindre 500°C (932°F)
- Fabriquées avec des parois aussi fines que 1 à 1,5mm
- Applications avec cartouche d’extraction Soxhlet en verre standard
- Cartouche d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique
Spécification
Spécification
| Description | Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce. |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,39 in |
| Diamètre (métrique) intérieur | 10 mm |
| Matériau | Fibres en verre borosilicaté |
| Épaisseur de paroi | 1 mm |
| À utiliser avec (application) | Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides. |
| Qualité | 603G |
| À utiliser avec (équipement) | Extracteur Soxhlet |
| Longueur (impériale) | 1,4 in |
| Longueur (métrique) | 38 mm |
| Afficher plus |