Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 3 μm (ME 29)
Les membranes à ester de cellulose mixte (ME 29) Whatman™, unies, sont particulièrement efficaces dans les applications nécessitant des débits plus élevés et une filtration de plus grand volume, notamment la clarification ou la stérilisation des solutions aqueuses, l’analyse et l’élimination des particules, la surveillance de l’air et l’analyse microbienne.
148.66€ - 204.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | MCE |
Matériau (membrane) | ME 29 |
Porosité | 3 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11385034
|
Cytiva
10400706 |
25 mm |
148.66€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395034
|
Cytiva
10400712 |
47 mm |
196.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305044
|
Cytiva
10400714 |
50 mm |
204.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Matériel : ester de cellulose mixte
- Matériel (membrane) : ME 29
- Type de filtre : uni
- Taille de pores : 3 μm
- Autoclavable : oui
- Stérilité : non stérile
- Point de bulle : 1,3 bar
- Débit : 1,2 s/100 ml/12,5 cm² (à Δp = 0,9 bar)
- Débit de gaz : 6,7 s/100 ml (à Δp = 3 mbar)
- À utiliser avec (application) : filtration, cytologie, surveillance de l’air, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques
Spécification
Autoclavable | |
ME 29 | |
Non stérile | |
Filtration, cytologie, surveillance de lair, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques | |
unie |
MCE | |
3 μm | |
1,2 s/100 ml/12,5 cm² (à Δp = 0,9 bar) | |
6,7 s/100 ml (à Δp = 3 bar) |
Sécurité et traitement
- ||Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose