Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 3 μm (ME 29)
Code produit. 11305044
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11305044
Marque: Cytiva 10400714
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les membranes à ester de cellulose mixte (ME 29) Whatman™, unies, sont particulièrement efficaces dans les applications nécessitant des débits plus élevés et une filtration de plus grand volume, notamment la clarification ou la stérilisation des solutions aqueuses, l’analyse et l’élimination des particules, la surveillance de l’air et l’analyse microbienne.
Membrane esters de cellulose mélangés MCE
• Excellent contraste
• Biologiquement inerte
• 0,2 à 3μm
• Mélange d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose à surface plus lisse et uniforme que la nitrocellulose pure
• Excellent contraste pour comptage de colonies. Encre non cytotoxique sur membranes quadrillées (espacement 3,1 ou 5mm) n'inhibant pas la croissance
• ME29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau MCE
Matériau (membrane) ME 29
Porosité 3 μm
Stérilité Non stérile
Débit 1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
À utiliser avec (application) Filtration, cytologie, surveillance de lair, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques
Débit de gaz 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
Type de surface unie
Diamètre (impériale) 1,97 in
Diamètre (métrique) 50 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • ||Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose