Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™, taille des pores de 3 μm (ME 29)
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
Beschreibung
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 29
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 3 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | MCE |
| Matériau (membrane) | ME 29 |
| Porosité | 3 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Débit | 1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar) |
| À utiliser avec (application) | Filtration, cytologie, surveillance de lair, échantillons HPLC aqueux, dosages biologiques |
| Débit de gaz | 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar) |
| Type de surface | unie |
| Diamètre (impériale) | 1,85 in |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- ||Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur