Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life.
Marque: Watson-Marlow 979.0088.000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Made from autoclavable marprene
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Spécification
3/100 in. | |
Marprene | |
0.8 mm | |
6 Pk | |
Orange/Orange |
0.88 mm | |
0,03 in | |
323S/MC peristaltic pump | |
0.07 to 4.6 (four roller pump), 0.06 to 3.9 (eight roller pump)mL/min. | |
Double Segment Tubing |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene > Bore: 0.88mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu