Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,38 mm
0,63 mm
0,76 mm
0,88 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
Matériau:
Marprene
Couleur:
Bleu / bleu
Jaune
Jaune/Bleu
Noir / noir
Orange/Orange
Orange / vert
Orange / Blanc
Rouge/rouge
Vert / Vert
Violet/Noir
Violet / blanc
Violet / orange
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Made from autoclavable marprene
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 1/50 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 0,76 mm |
| Matériau | Marprene |
| Épaisseur (impériale) | 0,03 in |
| Épaisseur (métrique) | 0.8 mm |
| À utiliser avec | 323S/MC peristaltic pump |
| Quantité d’emballage | 6 Pk. |
| Débit | 0.04 to 3.1 (four roller pump), 0.04 to 2.6 (eight roller pump)mL/min. |
| Couleur | Noir / noir |
| Type de produit | Double Segment Tubing |