Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - Longueur coude
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
Description
Safely handle samples from ultra low temperature freezers and cryogenic storage with Thermo Scientific™ Waterproof Cryo Gloves. Available in elbow, mid-arm, and shoulder-length options.
- Protection contre les éclaboussures
- Confortables, légers, respirants
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
Spécification
Spécification
Description | Longueur coude |
Type de produit | Gants cryogéniques étanches |
Dimensions | L |
À utiliser avec (application) | Stockage cryogénique |
Longueur (impériale) | 18 in |
Longueur (métrique) | 45,7 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Documents
Scientific Resources
Brochures
Cryopreservation Storage Equipment Brochure
Taille: 4.4 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques étanches - Longueur coude >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu