Learn More
Gosselin™ Récipient pour déchets et pièces tranchantes, couvercle blanc à charnière
Le récipient pour déchets et objets tranchants CORNING GOSSELIN™, à bouchon à charnière blanc, est en polypropylène et est disponible dans une variété de tailles.
Marque:  Gosselin™ COX7000A-02
 View more versions of this product
Product Code. 15729699
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products »
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Fabrication en polypropylène
  • Convient aux déchets et aux objets tranchants
  • Conforme NFX 30-5111
  • Bouchon à charnière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
7 L
Couvercle à charnières
Jaune
NFX 30-5111
Blanc
25/boîte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gosselin™ Récipient pour déchets et pièces tranchantes, couvercle blanc à charnière > 7 l