Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur automatique sans contact de savon pour les mains Kimberly-Clark Professional
Créez une expérience de travail hygiénique et élégante avec le distributeur automatique Kimberly-Clark Professional™ chromé, adapté pour distribuer savon liquide, mousse lavante ou désinfectant. Nul besoin de toucher le distributeur, ce qui réduit les contaminations croisées.
Marque:  Kimberly-Clark Professional™ 11329
91.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12618355
  • 260.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Un distributeur automatique de savon pour les mains chromé, également adapté à une utilisation comme distributeur de désinfectant pour les mains
  • Distribue une sélection de désinfectants et de savons liquides et moussants pour les mains Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Distributeur sans contact
3.9 in.
11.4 in.
7.2 in.
13.3 in.
Hand Sanitizer
Wall Mount
Hinged Lid with Front Opening
1,2 L
1 de chaque
Métallisé brossé
10 cm
29 cm
18.3 cm
33.8 cm
Plastique
1
40.6 oz.
Distribue du nettoyant pour les mains
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur automatique sans contact de savon pour les mains Kimberly-Clark Professional > Capacité : 1,2 L