Learn More
Veolia Water Systems™ Déminéralisateur mural
827.00€ - 1005.00€
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11924877
|
Veolia Water Systems™
B114/A |
30 L/h |
1005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954887
|
Veolia Water Systems™
M/BOITIER/S |
90 L/h |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Déminéralisateur mural• Conductivité 0,1 à 1 μS/cm
• Conductimètre de contrôle
• Déminéralisation sur résine mixte jetable pour eau 0,1 à 1 μS/cm, CO2 < 0,5 ppm et pH neutre
• Conductimètre pour suivre la saturation des résines
• Lecture color codée vert/rouge/jaune pour évaluation visuelle rapide
• Montage mural
• Déminéralisateur 30 l/h
• Déminéralisateur mural 30 l/h
• Accessoires obligatoires régulateur de pression et manomètre
• Inclus avec 4 cartouches avec 4 cartouches de résine.