Learn More
Veolia Water Systems™ Déminéralisateur mural
Marque: Veolia Water Systems™ B114/A
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.20000kg
Description
Déminéralisateur mural• Conductivité 0,1 à 1 μS/cm
• Conductimètre de contrôle
• Déminéralisation sur résine mixte jetable pour eau 0,1 à 1 μS/cm, CO2 < 0,5 ppm et pH neutre
• Conductimètre pour suivre la saturation des résines
• Lecture color codée vert/rouge/jaune pour évaluation visuelle rapide
• Montage mural
• Déminéralisateur 30 l/h
• Déminéralisateur mural 30 l/h
• Accessoires obligatoires régulateur de pression et manomètre
• Inclus avec 4 cartouches avec 4 cartouches de résine.
Spécification
30 L/h |