Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet Ready Flow™ Reagent
Le réactif Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow est une coloration d’ADN double brin lumineuse et facile à utiliser pour l’analyse du cycle cellulaire dans les cellules vivantes à l’aide de la cytométrie en flux.
Marque:  Invitrogen™ R37172
Code produit. 15942344
  • 267.00€ / 120 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le réactif Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow est une coloration d’ADN double brin lumineuse et facile à utiliser pour l’analyse du cycle cellulaire dans les cellules vivantes à l’aide de la cytométrie en flux. Il est excitable par un laser de 405 nm avec un pic d’émission à 437 nm.
• Stable à température ambiante
• Format pratique et prêt à l’emploi, pas besoin de diluer, de peser ni d’utiliser de pipette
• Analyse précise du cycle cellulaire dans les cellules vivantes
• Toxicité faible pour le tri cellulaire et les expériences de cellules vivantes supplémentaires
Le réactif Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow est une coloration d’ADN prête à l’emploi et pour échantillonnage direct. Ajoutez 2 gouttes de la bouteille de compte-gouttes directement dans 1 x 106 cellules, incubez et analysez.
En tant que colorant perméable aux cellules, le réactif Vybrant DyeCycle Violet Ready Flow entre dans les cellules vivantes et lie sélectivement l’ADNdb et émet un signal proportionnel à la masse d’ADN. Le colorant peut être détecté lorsqu’il est excité par un laser de 405 nm et l’émission captée à un pic de 437 nm. Le réactif Vybrant DyeCycle Violet est un choix idéal pour l’analyse de la teneur en ADN et peut être inclus dans les études de cycle cellulaire multicolores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Violet
Réactif Ready Flow
Ready Flow™, Vybrant™
Température ambiante
2 flacons compte-gouttes, à conserver à température ambiante
369/437
120 réactions
Nucleus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3071394 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2024 Catalog NumberR37172
Numéro de lot2892772 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2024 Catalog NumberR37172
Numéro de lot2563674 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog NumberR37172
Numéro de lot2531215 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2022 Catalog NumberR37172
Numéro de lot2486557 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2022 Catalog NumberR37172
Nom du produit
Invitrogen™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet Ready Flow™ Reagent > Violet