Learn More
Thermo Scientific™ Substrat BOMR Vivid™
Substrat BOMR Vivid™
Marque: Thermo Scientific™ P2865
Description
Les substrats Vivid™ sont des colorants bloqués qui produisent un signal de fluorescence minimal jusqu’à ce qu’ils soient clivés ou hydroxylés. Le métabolisme du cytochrome P450 à l'un ou l'autre des deux sites d'oxydation potentiels libère le produit hautement fluorescent. Ils ont des propriétés de fluorescence, de solubilité et cinétiques supérieures par rapport aux sondes fluorogéniques classiques. Cela entraîne une sensibilité plus accrue, un rapport signal/bruit plus élevé et une meilleure reproductibilité des dosages. Lorsqu'il est utilisé en association avec™ les réactifs BACULOSOMES Plus du CYP450 dans le cadre™ des kits de screening Vij CYP450,™ les substrats Vij permettent une détection rapide et robuste des inhibiteurs du cytochrome P450. Ce substrat particulier ( ™ substrat de BOMR vif) produit un produit qui émet une fluorescence rouge.Plus d'informations sur™ les kits de screening du CYP450 Vij
™ Les kits de screening du CYP450 sont des dosages à haut débit basés sur la fluorescence pour la détection des interactions enzymes-médicaments et l'inhibition du CYP450. Les kits de sélection de CYP450 Vivid™ comprennent un substrat Vivid™, un étalon fluorescent Vivid™, un tampon de réaction, système de régénération Vivid™, NADP+ et un réactif du CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Les™ réactifs BACULOSOMES Plus du CYP450 sont des microsomes préparés à partir de cellules d'insectes exprimant un isozyme du CYP450 humain et une réductase du cytochrome P450 humain. Les™ réactifs BACULOSOMES Plus du CYP450 offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes hépatiques humains en ce qu'un seul isozyme du CYP450 est exprimé, empêchant ainsi le métabolisme par d'autres CYP450.
>> Afficher tous™ les kits de screening Vij CYP450
Applications : screening à haut débit des interactions enzymes-médicaments, profilage de composés pour l'inhibition des isozymes du cytochrome P450, génération de modèles SAR prédictifs pour guider l'acquisition de composés
uniquement à des fins de recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Spécification
Les kits de sélection Vivid™ CYP450 comprennent des substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450, des réactifs BACULOSOMES™ CYP450, des étalons fluorescents et un système de régénération du NADPH. Les substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450 sont également disponibles séparément. Stockez les tampons de réaction à +4°C ou à température ambiante. Stockez BACULOSOMES™, le système de régénération NADPH et NADP+ à -80°C. Stockez les substrats et les étalons Vivid™ à +4°C à l’abri de la lumière. (Pour le stockage à long terme, remettre en suspension dans un solvant organique et conserver à -20°C) | |
Lyophilisé | |
0,1mg | |
substrat chimique | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou humide |
Fluorescent | |
VIVID™ | |
BOMR | |
Substrat de cytochrome P450 |