Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes de pipettes Macro Ovation™ pour pipeteur Ovation de 5 ml
À utiliser avec les pipettes Macro Ovation de 5 ml
30.00€ - 694.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Couleur de rack | bleu |
Compatibilité | MLA/Ovation Pipettes |
Type de produit | Pointes de pipettes |
Jetable | Usage unique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Filtré | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16445104
|
VistaLab™ Technologies
4058-5000 |
5 ml | Sans filtre | VistaBulk : Sachet en plastique | Non stérile |
592.00€
2500 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11975752
|
VistaLab™ Technologies
4058-5332 |
5 ml | À filtre | VistaTip : Emballage individuel | Stérile |
74.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16455104
|
VistaLab™ Technologies
4058-5102 |
5 ml | Sans filtre | Boîte VistaClear : Boîte en plastique | Stérile |
296.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16465104
|
VistaLab™ Technologies
4058-5133 |
5 ml | À filtre | Boîte VistaClear : Boîte en plastique | Stérile |
443.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16475104
|
VistaLab™ Technologies
4058-6000 |
10 ml | Sans filtre | VistaBulk : Sachet en plastique | Non stérile |
694.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16495104
|
VistaLab™ Technologies
4058-6102 |
10 ml | Sans filtre | Boîte VistaClear : Boîte en plastique | Stérile |
413.00€
350 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16485104
|
VistaLab™ Technologies
4058-6100 |
10 ml | Sans filtre | Boîte VistaClear : Boîte en plastique | Non stérile |
382.00€
350 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16455134
|
VistaLab™ Technologies
9048 |
5 ml | Sans filtre | Boîte en papier | Non stérile |
372.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11926905
|
VistaLab™ Technologies
9050 |
10 ml | Sans filtre | Boîte en papier | Non stérile |
30.00€
35 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16405114
|
VistaLab™ Technologies
4058-6133 |
10 ml | À filtre | Boîte VistaClear : Boîte en plastique | Stérile |
566.00€
350 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11946905
|
VistaLab™ Technologies
4058-6332 |
10 ml | À filtre | VistaTip : Emballage individuel | Stérile |
97.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Pointes macros 5 et 10 ml conditionnées en boîte, boîte VistaClear, en vrac et emballées individuellement
- Boîte : 35 ou 100 pointes dans une boîte en papier, Boîte VistaClear : 35 ou 50 pointes dans une boîte en plastique transparent, En vrac : 100 ou 250 pointes dans un sachet en plastique, VistaTip : 50 pointes emballées individuellement
- Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
Transparent | |
MLA/Ovation Pipettes | |
Usage unique |
bleu | |
Pointes de pipettes | |
MacroPipette MLA, MacroPipette Ovation |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VistaLab™ Technologies Pointes de pipettes Macro Ovation™ pour pipeteur Ovation de 5 ml