Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes de pipettes Macro Ovation™ pour pipeteur Ovation de 5 ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
Boîte VistaClear : Boîte en plastique
Boîte en papier
VistaBulk : Sachet en plastique
VistaTip : Emballage individuel
Stérilité:
Non stérile
Stérile
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
2500 pièces
35 pièces
350 pièces
50 pièces
600 pièces
Descrizione
- Pointes macros 5 et 10 ml conditionnées en boîte, boîte VistaClear, en vrac et emballées individuellement
- Boîte : 35 ou 100 pointes dans une boîte en papier, Boîte VistaClear : 35 ou 50 pointes dans une boîte en plastique transparent, En vrac : 100 ou 250 pointes dans un sachet en plastique, VistaTip : 50 pointes emballées individuellement
- Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Specifica
Specifica
| Volume (métrique) | 10 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | MLA ™ |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Épaisseur | 4 in |
| Format | En vrac |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto