Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes de pipettes Macro Ovation™ pour pipeteur Ovation de 5 ml
Code produit. 16455104
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
Boîte VistaClear : Boîte en plastique
Boîte en papier
VistaBulk : Sachet en plastique
VistaTip : Emballage individuel
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
2500 pièces
35 pièces
350 pièces
50 pièces
600 pièces
Code produit. 16455104
Marque: VistaLab™ Technologies 40585102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les pipettes Macro Ovation de 5 ml
  • Pointes macros 5 et 10 ml conditionnées en boîte, boîte VistaClear, en vrac et emballées individuellement
  • Boîte : 35 ou 100 pointes dans une boîte en papier, Boîte VistaClear : 35 ou 50 pointes dans une boîte en plastique transparent, En vrac : 100 ou 250 pointes dans un sachet en plastique, VistaTip : 50 pointes emballées individuellement
  • Utilisez les pointes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
  • Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
Volume (métrique) 5 ml
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Couleur de rack bleu
Autoclavable Autoclavable
Modèle MLA ™
Longueur (impériale) 6 in
Épaisseur 4,25 in
Méthode de stérilisation Irradiation électronique
Format En vrac
Type de pointe Structuré
Conditionnement Boîte VistaClear : Boîte en plastique
Quantité 60 pointes / Boîte
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) MLA MacroPipette, Ovation MacroPipette
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 0.1 mL