Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs MLA™ Brand D-Tipper™ (Pointe de grande taille)
Idéale pour les applications nécessitant une distribution fiable de volumes très précis
Marque: VistaLab™ Technologies 1056CLT
Description
Dix modèles à volume fixe, 10 à 1000 μl. “Pour fournir” des capacités garantissant la précision du volume sur une large gamme de viscosités.
- Précision jusqu'à ±0,75%
- La conception conique et l’emplacement du mécanisme de débasculement permettent un accès facile aux tubes de diamètre étroit
- Étalonnage en usine pour fournir des quantités spécifiques ; peut être facilement ré-étalonné dans le laboratoire
- Code couleur avec capacité gravée sur capot métallique
Spécification
±1% | |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Aluminium, acier inoxydable | |
1 | |
Pipeteur à pointe large | |
Insert de buse, touche d’étalonnage | |
Durée de vie limitée | |
2 po |
ISO9001/2008 | |
Rouge | |
Micropipette Tip | |
D-Tipper™ | |
Non stérile | |
200 μl | |
1 de chaque | |
9 in | |
1,5 in |