Learn More
Brannan™ Lab Tripod Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marque: Brannan™ 44/403/5 + 49/503/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
0°C, 50°C, 100°C | |
immersion partielle | |
Glass | |
Tri top | |
110°C | |
-10°C | |
-10°C à +110°C | |
1°C | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
30.5 cm | |
Alcool vert | |
230°F | |
14°F | |
14° à 230°F | |
± 1.0°C at 35°C | |
76 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Lab Tripod Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Brannan™ General lab thermometer, Subdivision; 1.0°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu