Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ CFSE pour cytométrie en flux
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Marque: Invitrogen™ C34554
207.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Le kit de prolifération cellulaire CFSE CellTrace™ est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations à l’aide de la dilution de colorants par cytométrie de flux.Visionnez le guide de sélection pour tous les kits de prolifération cellulaire pour cytométrie en flux CellTrace™.
Coloration fluorescente de qualité supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorants réussie (voir figure ci-dessous) nécessite un colorant de couleur extrêmement vive pour distinguer les cellules marquées de colorants fluorescents de l’auto-fluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par les colorants CellTrace™ CFSE permet la visualisation de huit générations ou plus de cellules proliférant avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. Une coloration homogène et constante se traduit par peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, si bien que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorations qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant CellTrace™ CFSE traverse facilement la membrane du plasma et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, est conçu pour donner un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire.
Non-toxique
Le colorant CellTrace™ CFSE se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules. Les chercheurs utilisent le marquage CFSE SE pour mettre en évidence que les cellules hématopoïétiques transplantables prolifèrent in vitro par réaction à une stimulation par un cocktail de facteurs de croissance.
Protocole de coloration simple et robuste
Le kit de prolifération cellulaire CellTrace™ CFSE contient des flacons de colorant sec jetables pratiques pour permettre de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution mère est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 μl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
Spécification
Contient 10 flacons de CellTrace™ CFSE (poudre lyophilisée) et 1 flacon de DMSO (500 μl). Stocker dans un congélateur (-5°C à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) | |
Lyophilisé(e) | |
CellTrace™ | |
CFSE & composés associés | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
Kit de prolifération cellulaire CellTrace™, 180 rxns, CFSE, lyophilisé, méthode de détection fluorescente, longueur d’onde d’excitation/émission de 492/517 nm, étiquette / colorant CellTrace™ CFSE, stockage de –5 à –30°C, à utiliser avec le cytomètre de flux | |
Test de prolifération, Cytométrie en flux | |
Kit de prolifération cellulaire | |
492⁄517 | |
Tube(s) | |
1 kit(s) | |
Température ambiante | |
180 réactions |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant