Learn More
Eppendorf™ ViscoTip™ - Pointe de seringue
Les pointes de seringue Eppendorf ViscoTip™ de Qualité Eppendorf sont excellentes pour manipuler des liquides visqueux avec une précision inégalée. Idéales pour la biochimie et la biologie moléculaire, elles garantissent une rétention minimale des échantillons et une efficacité ergonomique dans les tâches de laboratoire.
Marque: Eppendorf™ 0030089502
119.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Adaptée aux liquides présentant une viscosité dynamique de 200 mPa*s à 14 000 mPa*s
- Pour la distribution de volumes de 100 μl à 10 ml par incréments de 10 μl
- Simplifiez le fonctionnement de votre instrument : la nouvelle conception de la pointe permet d’utiliser des forces de travail nettement plus faibles, ce qui accélère le travail et réduit la consommation d’énergie
- Ne perdez pas de temps à faire des calculs : reconnaissance automatique des pointes et calcul des volumes dans le répétiteur™ M4/E3/E3x
- Sans agents lixiviables ni agents lubrifiants : La pointe ViscoTip est exempte de substances lixiviables interférentes (ex. : agents lubrifiants, biocides, plastifiants)
- Gagnez du temps pour trouver la bonne pointe : le double anneau à code couleur et l’échelle de volume continue permettent de reconnaître la pointe ViscoTip des pointes Combitips™ advanced
Spécification
10 mL | |
Non stérile | |
Liquides très visqueux | |
100 boîtes (4 sachets de 25) | |
Orange | |
Oui | |
10 μl |
10 ml | |
Qualité Eppendorf (non stérile) | |
100 boîtes (4 sachets x 25 boîtes) | |
Pointe de seringue | |
MultiPipette | |
ViscoTip |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30