Learn More
Thermo Scientific™ Flacon fileté avec bouchon à vis, en verre transparent à ouverture large 9 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Bénéficiez d’une impression haute qualité et de données d’échantillon fiables sur un flacon conçu pour être utilisé avec le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-VT402
53.41 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons grâce à ce flacon haute qualité. Le flacon à vis en verre transparent à ouverture large Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm avec étiquette V-Patch a été conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Les données d’échantillons sont imprimées directement sur le V-patch du flacon. Réduisez au maximum le risque d’enfoncement des septa et bénéficiez d’une meilleure étanchéité grâce aux flacons dotés du système de fermeture de flacon avancé (AVCS) de 2 ml, 12 x 32 mm. Le point d’arrêt du bouchon évite tout serrage insuffisant ou excessif afin de garantir une étanchéité optimale et uniforme en toute occasion. Le flacon est également disponible avec un insert intégré pour les petits volumes d’échantillons.
Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ces flacons sont dotés d’un fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts.
Spécification
Flacon en verre transparent avec étiquette V-Patch et septum en PTFE rouge / silicone blanc | |
12 mm | |
2,0 ml | |
100 | |
< 170 μl | |
32 mm | |
9 mm |
Transparent | |
Verre, PTFE, Silicone | |
Septum en PTFE rouge / silicone blanc | |
Wide Opening with Septum | |
Virtuose | |
Screw Thread Vial with Septum | |