Learn More
3M™ Ruban de vinyle 471F
Utilisé couramment pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de peinture, la garniture décorative, l’épissage et plus encore. Fabriqué à partir d’un support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc, notre rouleau de ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l’usure et aux intempéries pour une utilisation durable.
2010.00€ - 2075.00€
Spécification
Dimensions (L x l) 50 mm x 33 m
Hauteur (métrique) 0,1 mm
Longueur (métrique) 32,9 m
Épaisseur 0,14 mm
Largeur (métrique) 5,1 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17207780
Afficher les documents
3M™
7000048401
Noir
2075.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17257770
Afficher les documents
3M™
7000028850
Rouge
2010.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17267770
Afficher les documents
3M™
7000028851
Bleu
2075.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17277770
Afficher les documents
3M™
7000028852
Jaune
2010.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17287770
Afficher les documents
3M™
7000028853
Blanc
2010.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17297770
Afficher les documents
3M™
7000028855
Vert
2075.00€
24 rouleaux
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent à la bande de rester étirée pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • Facile à appliquer, excellent maintien sur de nombreuses surfaces
  • Disponibles en plusieurs couleurs distinctives (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Disponibles dans une grande variété de couleurs vives et de tailles
Especificaciones
Especificaciones
50 mm x 33 m
32,9 m
5,1 cm
0,1 mm
0,14 mm
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
3M™ Ruban de vinyle 471F
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado