Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle
À utiliser avec une imprimante d’étiquettes.
43.00€ - 610.00€
Spécification
Matériau | Vinyle |
---|---|
Type de produit | Étiquette pour imprimante |
Étiquettes par rangée | 1 |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Type d’adhésif | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Type d’adhésif | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11797124
|
Brady™
114973 |
Blanc | 38,10 mm | 101,60 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11761815
|
Brady™
115108 |
Blanc / transparent | 25,4 mm | 25,4 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11721845
|
Brady™
115040 |
Blanc | 38,10 mm | 11,15 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11711845
|
Brady™
115037 |
Blanc | 19 mm | 19 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11721785
|
Brady™
115033 |
Blanc / transparent | 25,4 mm | 85,73 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11751815
|
Brady™
115039 |
Blanc | 25,4 mm | 12,7 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11771715
|
Brady™
114854 |
Blanc | 12,70 mm | 12,7 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11707274
|
Brady™
114757 |
Blanc | 25,4 mm | 25,4 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11761725
|
Brady™
115030 |
Blanc / transparent | 38,10 mm | 25,4 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11767294
|
Brady™
114972 |
Blanc | 38,10 mm | 101,6 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11737104
|
Brady™
114780 |
Blanc | 25,4 mm | 76,2 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11757294
|
Brady™
114971 |
Jaune / transparent | 38,10 mm | 38,1 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11741815
|
Brady™
115038 |
Blanc | 25,4 mm | 19,1 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11787274
|
Brady™
114809 |
Blanc | 19,05 mm | 38,1 mm | Caoutchouc | N/A | N/A | N/A | |||||
11781835
|
Brady™
115031 |
Blanc / transparent | 12,70 mm | 38 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11781735
|
Brady™
114730 |
Blanc | 19 mm | 76,2 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11747294
|
Brady™
114970 |
Rouge / Transparent | 25,4 mm | 38,1 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11787264
|
Brady™
114751 |
Blanc | 25,4 mm | 19 mm | Caoutchouc, Repositionnable | N/A | N/A | N/A | |||||
11797294
|
Brady™
115000 |
Blanc / transparent | 25,4 mm | 19 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11711785
|
Brady™
115029 |
Blanc / transparent | 50,8 mm | 101,6 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11787294
|
Brady™
114994 |
Blanc / transparent | 44,25 mm | 4,62 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
11737144
|
Brady™
114990 |
Blanc / transparent | 49,28 mm | 3,81 mm | Acrylique, Permanent | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
- Finition semi-brillant
- Pour l’identification des panneaux et le marquage des fils et câbles
Spécification
Vinyle | |
Étiquette pour imprimante | |
1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle