Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle
Code produit. 11707274
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc / transparent
Jaune / transparent
Rouge / Transparent
Largeur (métrique):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc
Caoutchouc, Repositionnable
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11707274
Marque: Brady™ 114757
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec une imprimante d’étiquettes.
  • Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
  • Finition semi-brillant
  • Pour l’identification des panneaux et le marquage des fils et câbles
Spécification
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Description Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Caoutchouc, Repositionnable
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante
À utiliser avec (application) Marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 250/Bte
Forme Carré
Dimensions (métrique) 25,4 x 25,4 mm (l x H)
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (métrique) 0,046 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Calibre de fil 12 à 10 AWG
Dimensions (LxW) 25,40 x 25,40 mm
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm