Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en vinyle
Code produit. 11711845
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc / transparent
Jaune / transparent
Rouge / Transparent
Largeur (métrique):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Hauteur (métrique):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc
Caoutchouc, Repositionnable
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11711845
Marque: Brady™ 115037
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec une imprimante d’étiquettes.
  • Adhésif repositionnable à base de caoutchouc
  • Finition semi-brillant
  • Pour l’identification des panneaux et le marquage des fils et câbles
Spécification
Certifications/Conformité Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL
Description Étiquettes d’imprimante d’étiquettes BMP71 en vrac
Type d’adhésif Caoutchouc, Repositionnable
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 2500/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) 19 x 12,7 mm (l x H)
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (métrique) 0,046 mm
Répétition verticale (métrique) 15,88 mm
Calibre de fil AWG de 6
Dimensions (LxW) 12,70 x 19,05 mm
Largeur (métrique) 19 mm
Hauteur (métrique) 19 mm
Diamètre (métrique) 4,55 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt