Learn More
Brady™ Étiquettes de danger à mini-pictogrammes en vinyle
11.25€ - 16.90€
Specifications
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
Matériau Vinyle
Quantité 96/boîte
Type d’adhésif Acrylique, permanent
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
View More Specs
Products 9
Product Code Brand Texte affiché Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Texte affiché Price Quantity & Availability  
11313472
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Brady™
814020
CMR Risque Mutagène - Respiratoire
14.15€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
11353472
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Brady™
814016
Matières combustibles
13.90€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
11333472
View Documents Promotion Details
Brady™
814021
Matières corrosives
14.20€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
12034128
View Documents Promotion Details
Brady™
814019
DANGER pour le milieu aquatique
13.80€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
11303472
View Documents Promotion Details
Brady™
814018
DANGER de sensibilité cutanée - inhalation
16.90€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
12024128
View Documents
Brady™
814017
Gaz sous pression
11.25€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11333442
View Documents
Brady™
814014
Matières explosives
11.25€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
11343442
View Documents Promotion Details
Brady™
814015
Matières solides inflammables
16.50€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
11363472
View Documents Promotion Details
Brady™
814022
Matières toxiques
16.90€
96 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
Specifications
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE
96/boîte
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
-18°C à 60°C
Vinyle
Acrylique, permanent
10 mm
Diamant
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Étiquettes de danger à mini-pictogrammes en vinyle