Learn More
Brady™ Étiquettes de danger à mini-pictogrammes en vinyle
Marque: Brady™ 814017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Vinyle | |
Acrylique, permanent | |
10 mm | |
-18°C à 60°C | |
Gaz sous pression | |
Noir sur blanc |
MINI PIC1804-10X10-GHS04/96 | |
96/boîte | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
105 mm | |
Diamant | |
Panneau de sécurité d’évacuation |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes de danger à mini-pictogrammes en vinyle > Gaz sous pression
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu