Learn More
Brady™ Étiquettes de danger à mini-pictogrammes en vinyle
Marque: Brady™ 814015
14.74 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/CE | |
Brillant | |
96/boîte | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,061 mm | |
-18°C à 60°C | |
Matières solides inflammables | |
Noir sur blanc |
MINI PIC1802-10X10-GHS02/96 | |
Vinyle | |
Acrylique, permanent | |
10 mm | |
105 mm | |
Diamant | |
Panneau de sécurité d’évacuation |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30