Learn More
Heidolph instruments PolyBlock pour flacons
Peut accueillir des récipients de tailles spécifiques pour votre poste de travail d’agitateur magnétique Starfish. Le PolyBlock pour flacons Heidolph™ est l’un des 5 segments PolyBlock StarFish pouvant être mélangés sur un poste de travail à agitateur pour créer diverses gammes de récipients de taille et de type différents.
285.00€ - 286.00€
Spécification
Description | PolyBlock |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Poste de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392763
|
Heidolph instruments
505-80027-00 |
7 flacons de 17 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11771689
|
Heidolph instruments
505-80028-00 |
9 flacons de 15 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11781689
|
Heidolph instruments
505-80029-00 |
9 flacons de 12 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Convient à une taille de flacon spécifique.
- Un à 5 segments maximum par matrice Starfish.
Spécification
PolyBlock | |
Poste de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei |