Learn More
Heidolph instruments PolyBlock pour flacons
Peut accueillir des récipients de tailles spécifiques pour votre poste de travail d’agitateur magnétique Starfish. Le PolyBlock pour flacons Heidolph™ est l’un des 5 segments PolyBlock StarFish pouvant être mélangés sur un poste de travail à agitateur pour créer diverses gammes de récipients de taille et de type différents.
Marque:  Heidolph instruments 505-80029-00
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11781689
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Convient à une taille de flacon spécifique.
  • Un à 5 segments maximum par matrice Starfish.
Spécification
Spécification
PolyBlock
Poste de travail Starfish, agitateurs magnétiques MR-Hei
9 flacons de 12 mm